2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520903-1G PC520903-5G
APOSPC520903-1GEA 171 EUR
APOSPC520903-1G APOSPC520903-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂ClF₄N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100544
CAS-Nummer: 72587-20-3