5-(Trifluoromethyl)isoquinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520907-1G
PC520907-5G
APOSPC520907-1GEA
514
EUR
APOSPC520907-1G
APOSPC520907-5G
5-(Trifluoromethyl)isoquinoline 97%
5-(Trifluoromethyl)isoquinoline
Formel:
C₁₀H₆F₃N Molecular Weight: 197.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100536 CAS-Nummer: 120568-09-4 |