2-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)-1-fluorobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520910-1G PC520910-5G
APOSPC520910-1GEA 144 EUR
APOSPC520910-1G APOSPC520910-5G
2-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)-1-fluorobenzene 97%
2-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)-1-fluorobenzene
Formel: C₈H₆BrF₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11845795
CAS-Nummer: 1138444-85-5