1-Bromo-4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520912-1G
PC520912-5G
APOSPC520912-1GEA
260
EUR
APOSPC520912-1G
APOSPC520912-5G
1-Bromo-4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Bromo-4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel:
C₈H₅BrClF₃ Molecular Weight: 273.49 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11226573 CAS-Nummer: 1099597-30-4 |