Diethyl(difluormethyl)phosphonat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Difluoromethylphosphonicaciddiethylester
PC52115-1G PC52115-500MG
APOSPC52115-1GEA 21.9 EUR
APOSPC52115-1G APOSPC52115-500MG
Diethyl(difluormethyl)phosphonat
Diethyl(difluormethyl)phosphonat
Formel: C₅H₁₁F₂O₃P
Molecular Weight: 188.1096 g/mol
Siedepunkt: 55 °C
Dichte: 1.2059 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192023
CAS-Nummer: 1478-53-1