Bis(pentafluorphenyl)carbonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(pentafluorophenyl) Carbonate
PC5218-25G PC5218-100G PC5218-5G
APOSPC5218-25GEA 68.3 EUR
APOSPC5218-25G APOSPC5218-100G APOSPC5218-5G
Bis(pentafluorphenyl)carbonat 98%
Bis(pentafluorphenyl)carbonat
Formel: C₁₃F₁₀O₃
Molecular Weight: 394.13 g/mol
Schmelzpunkt: 47…51 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00368353
CAS-Nummer: 59483-84-0