α,α,α-Trifluor-o-toluoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Trifluormethyl)benzoesäurechlorid, 2-(Trifluormethyl)benzoylchlorid
PC52237-100G PC52237-500G PC52237-1KG
APOSPC52237-100GEA 56.7 EUR
APOSPC52237-100G APOSPC52237-500G APOSPC52237-1KG
α,α,α-Trifluor-o-toluoylchlorid 97%
α,α,α-Trifluor-o-toluoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O
Siedepunkt: 84…85 °C/16mmHg
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1,416 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000667
CAS-Nummer: 312-94-7
UN: 3265
ADR: 8,II