5-Fluorpicolinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Fluoro-2-picolinic acid, 5-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
PC5246-25G
PC5246-5G
PC5246-100G
APOSPC5246-25GEA
74.1
EUR
APOSPC5246-25G
APOSPC5246-5G
APOSPC5246-100G
5-Fluorpicolinsäure 98%
5-Fluorpicolinsäure
Formel:
C₆H₄FNO₂ Molecular Weight: 141,1 g/mol Schmelzpunkt: 164…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114196 CAS-Nummer: 107504-08-5 |