2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)benzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52470-1G PC52470-5G
APOSPC52470-1GEA 0 EUR
APOSPC52470-1G APOSPC52470-5G
2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)benzaldehyd 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660298
CAS-Nummer: 118754-54-4