α,α,α-Trifluor-3-nitrotoluol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Nitro-3-(trifluormethyl)benzol, 3-Nitrobenzotrifluorid
PC5250-100G PC5250-1KG PC5250-500G PC5250-25G PC5250-5KG PC5250-10KG
APOSPC5250-100GEA 69.6 EUR
APOSPC5250-100G APOSPC5250-1KG APOSPC5250-500G APOSPC5250-25G APOSPC5250-5KG APOSPC5250-10KG
α,α,α-Trifluor-3-nitrotoluol 95%
α,α,α-Trifluor-3-nitrotoluol
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Molecular Weight: 191,11 g/mol
Siedepunkt: 200…205 °C
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007260
CAS-Nummer: 98-46-4
EINECS: 202-670-1
UN: 2306
ADR: 6.1,II