2-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5265-5G PC5265-1G PC5265-25G
APOSPC5265-5GEA 101 EUR
APOSPC5265-5G APOSPC5265-1G APOSPC5265-25G
2-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid 98%
2-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Molecular Weight: 209,10 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08532487
CAS-Nummer: 61324-97-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III