2-Nitro-6-(trifluormethyl)phenol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
PC5266-1G PC5266-5G
APOSPC5266-1GEA 50.9 EUR
APOSPC5266-1G APOSPC5266-5G
2-Nitro-6-(trifluormethyl)phenol 99%
2-Nitro-6-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Molecular Weight: 207,1068 g/mol
Schmelzpunkt: 73…75 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05155649
CAS-Nummer: 1548-62-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III