2-Nitro-6-(trifluormethyl)anisol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methoxy-3-nitrobenzotrifluoride
PC5267-1G PC5267-5G
APOSPC5267-1GEA 92.8 EUR
APOSPC5267-1G APOSPC5267-5G
2-Nitro-6-(trifluormethyl)anisol
2-Nitro-6-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08532488
CAS-Nummer: 627531-40-2
UN: 1760
ADR: 8,II