Nitroniumtetrafluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Nitryl tetrafluoroborate
PC5270-100G PC5270-25G PC5270-5G
APOSPC5270-100GEA 745 EUR
APOSPC5270-100G APOSPC5270-25G APOSPC5270-5G
Nitroniumtetrafluoroborat 96%
Nitroniumtetrafluoroborat
Powerful nitrating agent
Formel: BF₄NO₂
Molecular Weight: 132.81 g/mol
Schmelzpunkt: 240 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011432
CAS-Nummer: 13826-86-3
EINECS: 237-533-5
UN: 3260
ADR: 8 II