2-Brom-3-(trifluormethyl)benzonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5271-1G
PC5271-5G
APOSPC5271-1GEA
0
EUR
APOSPC5271-1G
APOSPC5271-5G
2-Brom-3-(trifluormethyl)benzonitril 99%
2-Brom-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃BrF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08532491 CAS-Nummer: 914637-07-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |