Nitrosiumhexafluoroantimonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Nitrosylhexafluoroantimonat
PC5278-25G PC5278-5G
APOSPC5278-25GEA 473 EUR
APOSPC5278-25G APOSPC5278-5G
Nitrosiumhexafluoroantimonat 98%
Nitrosiumhexafluoroantimonat
Formel: F₆NOSb
Molecular Weight: 265,76 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042550
CAS-Nummer: 16941-06-3
UN: 1759
ADR: 8,II