α,α,α-Trifluor-2,3-diaminotoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Diaminobenzotrifluorid, 3-(Trifluormethyl)-1,2-phenylendiamin, 1,2-Diamino-3-(trifluormethyl)benzol, 3-(Trifluormethyl)-o-phenylendiamin, 3-(Trifluormethyl)benzol-1,2-diamin
PC5279-1G PC5279-5G PC5279-25G
APOSPC5279-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5279-1G APOSPC5279-5G APOSPC5279-25G
α,α,α-Trifluor-2,3-diaminotoluol 97%
α,α,α-Trifluor-2,3-diaminotoluol
Formel: C₇H₇F₃N₂
Molecular Weight: 176.14
Siedepunkt: 125 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08532495
CAS-Nummer: 360-60-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III