Nitrosiumhexafluorophosphat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Nitrosylhexafluorophosphat
PC5280-25G PC5280-5G
APOSPC5280-25GEA 693 EUR
APOSPC5280-25G APOSPC5280-5G
Nitrosiumhexafluorophosphat 96%
Nitrosium hexafluorophosphate
Formel: F₆NOP
Molecular Weight: 174,97 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00040324
CAS-Nummer: 16921-91-8
UN: 3260
ADR: 8,III