2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5289-500MG PC5289-5G
APOSPC5289-500MGEA 21.9 EUR
APOSPC5289-500MG APOSPC5289-5G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O
Schmelzpunkt: 37…43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792414
CAS-Nummer: 93118-03-7