Nitrosiumtetrafluoroborat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Nitrosyltetrafluoroborat
PC5290-100G
APOSPC5290-100GEA 654 EUR
APOSPC5290-100G
Nitrosiumtetrafluoroborat 98%
Nitrosium tetrafluoroborate
Versatile crystalline nitrosating agent. Converts arylamines to aryl fluorides via diazonium tetrafluoroborates.
Formel: BF₄NO
Molecular Weight: 116,81 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C (Subl.)
Dichte: 2,185 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011433
CAS-Nummer: 14635-75-7
EINECS: 238-679-2
UN: 3260
ADR: 8,II