(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorphenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
PC530011-1G
PC530011-500MG
PC530011-5G
APOSPC530011-1GEA
348
EUR
APOSPC530011-1G
APOSPC530011-500MG
APOSPC530011-5G
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorphenyl)propionsäure 97%
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₄H₁₈FNO₄ Molecular Weight: 283,2954 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03427919 CAS-Nummer: 479064-88-5 |