1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530021-1G PC530021-5G
APOSPC530021-1GEA 140 EUR
APOSPC530021-1G APOSPC530021-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₉F₃O₂
Molecular Weight: 230.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07374444
CAS-Nummer: 104173-41-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable