1-(3-Fluorphenyl)cyclopentancarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530022-5G
APOSPC530022-5GEA 161 EUR
APOSPC530022-5G
1-(3-Fluorphenyl)cyclopentancarbonsäure 97%
1-(3-Fluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₃FO₂
Molecular Weight: 208,2288 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800624
CAS-Nummer: 214262-97-2