4-Chlor-2,6-difluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53005-10G PC53005-5G PC53005-1G
APOSPC53005-10GEA 236 EUR
APOSPC53005-10G APOSPC53005-5G APOSPC53005-1G
4-Chlor-2,6-difluorbenzoesäure 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
Molecular Weight: 192.55 g/mol
Schmelzpunkt: 182…186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203570
CAS-Nummer: 196194-58-8