N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Methyl-2-trifluoromethylbenzylamine
PC530056-1G
PC530056-500MG
APOSPC530056-1GEA
438
EUR
APOSPC530056-1G
APOSPC530056-500MG
N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine 97%
N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine
Formel:
C₉H₁₀F₃N Molecular Weight: 189.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02689994 CAS-Nummer: 296276-41-0 |