[Brom(difluor)methyl](trimethyl)silan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Bromodifluoro(trimethylsilyl)methane
PC53035-5G PC53035-25G PC53035-1G
APOSPC53035-5GEA 109 EUR
APOSPC53035-5G APOSPC53035-25G APOSPC53035-1G
[Brom(difluor)methyl](trimethyl)silan 97%
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane
Formel: C₄H₉BrF₂Si
Molecular Weight: 203,10 g/mol
Siedepunkt: 112 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18641931
CAS-Nummer: 115262-01-6
UN: 1993
ADR: 3,III