4,4-Difluorpiperidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4-Difluoropiperidine HCl
PC5304-5G PC5304-25G
APOSPC5304-5GEA 109 EUR
APOSPC5304-5G APOSPC5304-25G
4,4-Difluorpiperidin Hydrochlorid
4,4-Difluorpiperidin Hydrochlorid
Formel: C₅H₁₀ClF₂N
Molecular Weight: 157,59 g/mol
Schmelzpunkt: 173…177 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03095381
CAS-Nummer: 144230-52-4