3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53040-10G PC53040-5G
APOSPC53040-10GEA 157 EUR
APOSPC53040-10G APOSPC53040-5G
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
Formel: C₅H₇F₃O₂
Siedepunkt: 76…77 °C
Schmelzpunkt: 66…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08445819
CAS-Nummer: 889940-13-0