1-Bromo-4-difluoromethoxy-2-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-bromo-4-(difluoromethoxy)-2-fluorobenzene
PC53076-1G PC53076-5G PC53076-10G
APOSPC53076-1GEA 261 EUR
APOSPC53076-1G APOSPC53076-5G APOSPC53076-10G
1-Bromo-4-difluoromethoxy-2-fluorobenzene
1-Bromo-4-difluoromethoxy-2-fluorobenzene
Formel: C₇H₄BrF₃O
Molecular Weight: 241,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18390897
CAS-Nummer: 1242258-38-3