4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4,4-Trifluorobutanal hydrate
PC53109-10G
PC53109-1G
PC53109-5G
APOSPC53109-10GEA
609
EUR
APOSPC53109-10G
APOSPC53109-1G
APOSPC53109-5G
4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
Formel:
C₄H₇F₃O₂ Molecular Weight: 144,09 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
1448773-75-8 UN: 1993 ADR: 3,III |