5-Brom-3-fluor-2-nitrotoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-1-fluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
PC53128-1G PC53128-250MG
APOSPC53128-1GEA 256 EUR
APOSPC53128-1G APOSPC53128-250MG
5-Brom-3-fluor-2-nitrotoluol
5-Brom-3-fluor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Molecular Weight: 234,0225 g/mol
Schmelzpunkt: 55…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22566379
CAS-Nummer: 1224629-03-1