1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC5315-1G PC5315-5G
APOSPC5315-1GEA 114 EUR
APOSPC5315-1G APOSPC5315-5G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
Formel: C₁₂H₁₅FN₂O₂
Molecular Weight: 238.26 g/mol
Schmelzpunkt: 31…32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08692445
CAS-Nummer: 942474-32-0