1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC5316-1G PC5316-5G
APOSPC5316-1GEA 114 EUR
APOSPC5316-1G APOSPC5316-5G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperidine
Formel: C₁₂H₁₅FN₂O₂
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03144152
CAS-Nummer: 432523-27-8