2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(2-Hydroxyethyl)-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
PC5317-1G PC5317-5G
APOSPC5317-1GEA 141 EUR
APOSPC5317-1G APOSPC5317-5G
2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
Formel: C₁₂H₁₆FN₃O₃
Molecular Weight: 269.28 g/mol
Schmelzpunkt: 84…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08692441
CAS-Nummer: 942474-49-9
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable