Methyl-2-amino-3-fluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-amino-3-fluorobenzoate
PC53196-5G
APOSPC53196-5GEA
168
EUR
APOSPC53196-5G
Methyl-2-amino-3-fluorbenzoat
Methyl-2-amino-3-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₈FNO₂ Molecular Weight: 169,1530 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11870179 CAS-Nummer: 144851-82-1 |