2-(Trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5321-1G
PC5321-5G
PC5321-250MG
APOSPC5321-1GEA
331
EUR
APOSPC5321-1G
APOSPC5321-5G
APOSPC5321-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-(Trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₅F₃N₂O₂ Schmelzpunkt: 233…235 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00202962 CAS-Nummer: 240408-97-3 |