3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
PC53221-1G
PC53221-250MG
APOSPC53221-1GEA
289
EUR
APOSPC53221-1G
APOSPC53221-250MG
3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel:
C₆H₅FN₄ Molecular Weight: 152.13 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD15526909 CAS-Nummer: 1034667-22-5 |