4-Brom-3,5-difluorbenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53312-1G PC53312-5G
APOSPC53312-1GEA 30.6 EUR
APOSPC53312-1G APOSPC53312-5G
4-Brom-3,5-difluorbenzonitril 97%
4-Brom-3,5-difluorbenzonitril
Formel: C₇H₂BrF₂N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11845964
CAS-Nummer: 123688-59-5