1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [BMIM] [BF4]
PC53329-100G PC53329-25G
APOSPC53329-100GEA 186 EUR
APOSPC53329-100G APOSPC53329-25G
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat 98+%
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Formel: C₈H₁₅BF₄N₂
Schmelzpunkt: –71 °C
Dichte: 1,2077 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095449
CAS-Nummer: 174501-65-6
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III