3-Fluoro-4-nitropyridine-1-oxide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-fluoro-4-nitro-1-pyridin-1-one, 3-Fluoro-4-nitropyridine 1-oxide
PC53338-25G
PC53338-5G
PC53338-100G
APOSPC53338-25GEA
127
EUR
APOSPC53338-25G
APOSPC53338-5G
APOSPC53338-100G
3-Fluoro-4-nitropyridine-1-oxide 98%
3-Fluoro-4-nitropyridine-1-oxide
Formel:
C5H3FN2O3 Molecular Weight: 158,0873 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234027 CAS-Nummer: 769-54-0 |