2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1,6-hexandiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H,1H,6H,6H-Octafluor-1,6-hexandiol, 1H,1H,6H,6H-Perfluor-1,6-hexandiol
PC5335-25G PC5335-5G PC5335-100G
APOSPC5335-25GEA 143 EUR
APOSPC5335-25G APOSPC5335-5G APOSPC5335-100G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1,6-hexandiol 98%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Formel: C₆H₆F₈O₂
Molecular Weight: 262,1 g/mol
Siedepunkt: 100 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069087
CAS-Nummer: 355-74-8