2,6-Difluor-4-iodphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53359-10G PC53359-1G
APOSPC53359-10GEA 379 EUR
APOSPC53359-10G APOSPC53359-1G
2,6-Difluor-4-iodphenol
2,6-Difluor-4-iodphenol
Formel: C₆H₃F₂IO
Molecular Weight: 255.99 g/mol
Schmelzpunkt: 56…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09907951
CAS-Nummer: 950858-06-7