4-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)hydrazin Hydrochlorid, 4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin Hydrochlorid, 4-Hydrazinobenzotrifluorid Hydrochlorid, 4-(Trifluormethyl)phenylhydrazinhydrochlorid
PC5337-25G PC5337-100G
APOSPC5337-25GEA 26.1 EUR
APOSPC5337-25G APOSPC5337-100G
4-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid 97%
4-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid
Formel: C₇H₈ClF₃N₂
Molecular Weight: 212.6
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00204233
CAS-Nummer: 2923-56-0