Octafluornaphthalin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Perfluoronaphthalene

PC5340-25G PC5340-5G
APOSPC5340-25GEA 217 EUR
APOSPC5340-25G APOSPC5340-5G
Octafluornaphthalin 97%
Octafluornaphthalin
Formel: C₁₀F₈
Molecular Weight: 272.1 g/mol
Siedepunkt: 80 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 87…88 °C
Dichte: 2.07 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014307
CAS-Nummer: 313-72-4
EINECS: 206-239-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR