4,5-Difluor-o-toluidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,5-Difluoro-2-methylaniline
PC53402-25G
PC53402-5G
PC53402-1G
APOSPC53402-25GEA
371
EUR
APOSPC53402-25G
APOSPC53402-5G
APOSPC53402-1G
4,5-Difluor-o-toluidin 95%
4,5-Difluor-o-toluidin
Formel:
C₇H₇F₂N Schmelzpunkt: 56…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08062378 CAS-Nummer: 875664-57-6 |