2-Fluoro-6-nitro-N-phenylbenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53421-1G
PC53421-5G
APOSPC53421-1GEA
62.5
EUR
APOSPC53421-1G
APOSPC53421-5G
2-Fluoro-6-nitro-N-phenylbenzamide 95%
2-Fluoro-6-nitro-N-phenylbenzamide
Formel:
C₁₃H₉FN₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16875530 CAS-Nummer: 870281-83-7 |