4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chlor-5-(trifluormethyl)iodbenzol, 4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid, 1-Chlor-2-iod-4-(trifluormethyl)benzol
PC53433-100G PC53433-1KG PC53433-500G
APOSPC53433-100GEA 46.4 EUR
APOSPC53433-100G APOSPC53433-1KG APOSPC53433-500G
4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid, technische Qualität
4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃I
Molecular Weight: 306.45 g/mol
Siedepunkt: 58
Dichte: 1.92
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001037
CAS-Nummer: 672-57-1
UN: 3265
ADR: 8 II