2,6-Difluorphenylisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Difluor-2-isothiocyanatobenzol
PC5347-1G PC5347-5G
APOSPC5347-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5347-1G APOSPC5347-5G
2,6-Difluorphenylisothiocyanat 97%
2,6-Difluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃F₂NS
Molecular Weight: 171,17 g/mol
Siedepunkt: 217 °C
Dichte: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041047
CAS-Nummer: 207974-17-2
UN: 1760
ADR: 8,II