4-Fluor-4'-methylbenzhydrol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53486-1G
PC53486-5G
APOSPC53486-1GEA
279
EUR
APOSPC53486-1G
APOSPC53486-5G
4-Fluor-4'-methylbenzhydrol
4-Fluor-4'-methylbenzhydrol
Formel:
C₁₄H₁₃FO Schmelzpunkt: 51,5…52.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
345-91-5 |