7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Coumarin 481, 7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one
PC53487-250MG
PC53487-100MG
PC53487-1G
APOSPC53487-250MGEA
56.7
EUR
APOSPC53487-250MG
APOSPC53487-100MG
APOSPC53487-1G
7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formel:
C₁₄H₁₄F₃NO₂ Molecular Weight: 285,27 g/mol Schmelzpunkt: 78…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00057313 CAS-Nummer: 41934-47-8 |